(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Fournisseur: Molekula
M39921672
MOLEM39921672EA 0 EUR InStock
MOLEM39921672
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Formule: C₉H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00192393
Numéro CAS: 90319-52-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité