2,4-Difluoroaniline
Fournisseur: Molekula
Attention
M39956833
MOLEM39956833EA 0 EUR InStock
MOLEM39956833
2,4-Difluoroaniline
2,4-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1.268 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007648
Numéro CAS: 367-25-9
EINECS: 206-687-5
ONU: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03171
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité