1-Oxyde de pyridine-2-ol
Fournisseur: Molekula
M39979413
MOLEM39979413EA 0 EUR InStock
MOLEM39979413
1-Oxyde de pyridine-2-ol
1-Oxyde de pyridine-2-ol
Formule: C₅H₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00006195
Numéro CAS: 13161-30-3
EINECS: 236-100-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité