4-(2-Pyridylazo)résorcinol
Fournisseur: Molekula
M40621555
MOLEM40621555EA 0 EUR InStock
MOLEM40621555
4-(2-Pyridylazo)résorcinol
4-(2-Pyridylazo)résorcinol
Formule: C₁₁H₉N₃O₂
Numéro MDL: MFCD00044237
Numéro CAS: 1141-59-9
EINECS: 214-528-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité