1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: Oil Red, 1-((2-Methyl-4-(o-tolyldiazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalen-2-ol, Scarlet Red, Oil Red BB, 1-({2-Methyl-4-[(2-methylphenyl)diazenyl]-phenyl}diazenyl)-2-naphthol, Scarlet R, Biebrich scarlet R, Lipid Crimson, Scarlet Red Scharlach, Oil Red IV, Fat Red B, Solvent Red 24, 1-(2-Methyl-4-(2-methylphenylazo)phenylazo)-2-naphthol
M40636062
MOLEM40636062EA 0 EUR InStock
MOLEM40636062
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol
Formule: C₂₄H₂₀N₄O
MW: 380,45 g/mol
Point de fusion: 188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003893
Numéro CAS: 85-83-6
EINECS: 201-635-8
Merck Index: 12,08538
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité