Cytosine
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 6-Aminopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-2-pyrimidinol
M40979102
MOLEM40979102EA 0 EUR InStock
MOLEM40979102
Cytosine
Cytosine
Formule: C₄H₅N₃O
MW: 111,1 g/mol
Point de fusion: 313…316 °C
Densité: 0.99771 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006034
Numéro CAS: 71-30-7
EINECS: 200-749-5
Merck Index: 13,02824
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité