Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propiolate d'éthyle

Fournisseur: Molekula

M41170359
MOLEM41170359EA 0 EUR InStock
MOLEM41170359
Propiolate d'éthyle
Propiolate d'éthyle


Formule: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9 °C
Densité: 0.9788 g/cm³ (4 °C)
Numéro MDL: MFCD00009184
Numéro CAS: 623-47-2
EINECS: 210-795-8
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité