3-Nitrosalicylaldéhyde
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
M41263630
MOLEM41263630EA 0 EUR InStock
MOLEM41263630
3-Nitrosalicylaldéhyde
3-Nitrosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041874
Numéro CAS: 5274-70-4
EINECS: 226-098-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité