Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide gallique

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid

M41415749
MOLEM41415749EA 0 EUR InStock
MOLEM41415749
Acide gallique
Acide gallique


Formule: C₇H₆O₅
MW: 170,12 g/mol
Point d'ébullition: 501 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 251…252 °C
Densité: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002510
Numéro CAS: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité