5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine sel (BCIP (p-toluidine sel), X-Phosphate)
Fournisseur: Molekula
Attention
M41538013
MOLEM41538013EA 0 EUR InStock
MOLEM41538013
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine sel (BCIP (p-toluidine sel), X-Phosphate)
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine sel (BCIP (p-toluidine sel), X-Phosphate)
Formule: C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00040636
Numéro CAS: 6578-06-9
EINECS: 229-506-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité