Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromobutyronitrile

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-Bromobutanenitrile

M41593590
MOLEM41593590EA 0 EUR InStock
MOLEM41593590
4-Bromobutyronitrile
4-Bromobutyronitrile


Formule: BrH₂CCH₂CH₂CN
MW: 148 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Densité: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 103 °C
Numéro MDL: MFCD00001971
Numéro CAS: 5332-06-9
EINECS: 226-236-6
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité