2,5-Difluorophénol
Fournisseur: Molekula
M41743679
MOLEM41743679EA 0 EUR InStock
MOLEM41743679
2,5-Difluorophénol
2,5-Difluorophénol
Formule: C₆H₄F₂O
Point d'ébullition: 166 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42 °C
Numéro MDL: MFCD00042501
Numéro CAS: 2713-31-7
ONU: 2921
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité