Acide (2-chlorophényl)métaborique
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: (2-Chlorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-chlorophenyl)borane, (2-Chlorophenyl)boronic acid, 2-Chlorobenzeneboronic acid
M41884294
MOLEM41884294EA 0 EUR InStock
MOLEM41884294
Acide (2-chlorophényl)métaborique
Acide (2-chlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BClO₂
MW: 156,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00674012
Numéro CAS: 3900-89-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité