(1S)-(-)-Camphanic chloride
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (1S)-4,7,7-Trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carbonyl chloride, (-)-Camphanic acid chloride
M42033749
MOLEM42033749EA 0 EUR InStock
MOLEM42033749
(1S)-(-)-Camphanic chloride
(1S)-(-)-Camphanic chloride
Formule: C₁₀H₁₃ClO₃
MW: 216,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD00135626
Numéro CAS: 39637-74-6
EINECS: 254-552-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité