3-Chloro-o-xylène
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1-Chloro-2,3-dimethylbenzene, 3-Chloro-1,2-dimethylbenzene
M42123136
MOLEM42123136EA 0 EUR InStock
MOLEM42123136
3-Chloro-o-xylène
3-Chloro-o-xylène
Formule: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060689
Numéro CAS: 608-23-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité