3,4-Diaminopyridine
Fournisseur: Molekula
Danger
Synonyms: 3,4-Pyridinediamine, Amifampridine, 3,4-DAP, Pyridine-3,4-diyldiamine, Pyridine-3,4-diamine
M42199368
MOLEM42199368EA 0 EUR InStock
MOLEM42199368
3,4-Diaminopyridine
3,4-Diaminopyridine
Formule: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 218…219 °C
Point d'éclair: 240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006401
Numéro CAS: 54-96-6
EINECS: 200-220-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03006
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité