Acide naphtalène-2-sulfonique
Fournisseur: Molekula
M42473625
MOLEM42473625EA 0 EUR InStock
MOLEM42473625
Acide naphtalène-2-sulfonique
Acide naphtalène-2-sulfonique
Formule: C₁₀H₈O₃S
Point d'ébullition: ∼350 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 124 °C
Densité: 1.441 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00149271
Numéro CAS: 120-18-3
EINECS: 204-375-3
Merck Index: 12,06464
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité