2-(Bromomethyl)quinoline
Fournisseur: Molekula
M42510135
MOLEM42510135EA 0 EUR InStock
MOLEM42510135
2-(Bromomethyl)quinoline
2-(Bromomethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₈BrN
MW: 222,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD08062399
Numéro CAS: 5632-15-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité