Tétrachloro-p-benzoquinone
Fournisseur: Molekula
Attention
M42579469
MOLEM42579469EA 0 EUR InStock
MOLEM42579469
Tétrachloro-p-benzoquinone
Tétrachloro-p-benzoquinone
Formule: C₆Cl₄O₂
MW: 245,88 g/mol
Point d'ébullition: 270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 290…293 °C
Densité: 1.97 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001594
Numéro CAS: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
Merck Index: 13,02088
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité