Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de 1-cétylpyridinium

Fournisseur: Molekula
Synonyms: Hexadecylpyridinium bromide, 1-Hexadecylpyridinium bromide

M42597278
MOLEM42597278EA 0 EUR InStock
MOLEM42597278
Bromure de 1-cétylpyridinium
Bromure de 1-cétylpyridinium


Formule: C₂₁H₃₈BrN
MW: 384,44 g/mol
Point de fusion: 63…66 °C
Numéro MDL: MFCD00011988
Numéro CAS: 140-72-7
EINECS: 205-428-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité