Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Coomassie Brilliant Blue G-250

Fournisseur: Molekula

M42673616
MOLEM42673616EA 0 EUR InStock
MOLEM42673616
Coomassie Brilliant Blue G-250
Bleu brillant de Coomassie G250


Formule: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Densité: >1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078482
Numéro CAS: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité