Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Iodothiophène

Fournisseur: Molekula

M43009263
MOLEM43009263EA 0 EUR InStock
MOLEM43009263
2-Iodothiophène
2-Iodothiophène


Formule: C₄H₃IS
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 2.0645 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005424
Numéro CAS: 3437-95-4
EINECS: 222-342-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité