3,4-Dihydroxybenzoate d'éthyle
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3,4-Dihydroxybenzoic acid ethyl ester, Protocatechuic acid ethyl ester, Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
M43205547
MOLEM43205547EA 0 EUR InStock
MOLEM43205547
3,4-Dihydroxybenzoate d'éthyle
3,4-Dihydroxybenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Point de fusion: 134 °C
Numéro MDL: MFCD00002199
Numéro CAS: 3943-89-3
EINECS: 223-529-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité