2-Aminophénol
Fournisseur: Molekula
Attention
M43322233
MOLEM43322233EA 0 EUR InStock
MOLEM43322233
2-Aminophénol
2-Aminophenol
Formule: C₆H₇NO
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Densité: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >175 °C
Numéro MDL: MFCD00007690
Numéro CAS: 95-55-6
EINECS: 202-431-1
ONU: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00460
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité