1,4-Difluorobenzène
Fournisseur: Molekula
M43548945
MOLEM43548945EA 0 EUR InStock
MOLEM43548945
1,4-Difluorobenzène
1,4-Difluorobenzène
Formule: C₆H₄F₂
Point d'ébullition: 88 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000344
Numéro CAS: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03172
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité