Acide 9-oxofluorene-1-carboxylique
Fournisseur: Molekula
M43643129
MOLEM43643129EA 0 EUR InStock
MOLEM43643129
Acide 9-oxofluorene-1-carboxylique
Acide 9-oxofluorene-1-carboxylique
Formule: C₁₄H₈O₃
Numéro MDL: MFCD00011537
Numéro CAS: 1573-92-8
EINECS: 216-396-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité