N,N-Diméthylglycinate d'éthyle
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Di-Me-Gly-OEt
M43660096
MOLEM43660096EA 0 EUR InStock
MOLEM43660096
N,N-Diméthylglycinate d'éthyle
N,N-Diméthylglycinate d'éthyle
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009175
Numéro CAS: 33229-89-9
EINECS: 251-411-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité