Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Difluorobenzaldéhyde

Fournisseur: Molekula
Danger

M43683780
MOLEM43683780EA 0 EUR InStock
MOLEM43683780
2,4-Difluorobenzaldéhyde
2,4-Difluorobenzaldéhyde


Formule: C₇H₄F₂O
MW: 142,1 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (42 mmHg)
Densité: 1.299 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010326
Numéro CAS: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité