2-Amino-6-bromopyridine
Fournisseur: Molekula
Attention
M43883839
MOLEM43883839EA 0 EUR InStock
MOLEM43883839
2-Amino-6-bromopyridine
2-Amino-6-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
Numéro MDL: MFCD00137843
Numéro CAS: 19798-81-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité