Néomycine, sulfate (sel)
Fournisseur: Molekula
M43950310
MOLEM43950310EA 0 EUR InStock
MOLEM43950310
Néomycine, sulfate (sel)
Neomycin sulphate
Formule: C₂₃H₄₆N₆O₁₃·3H₂SO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150827
Numéro CAS: 1405-10-3
EINECS: 215-773-1
Merck Index: 12,06542
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité