Vératraldéhyde
Fournisseur: Molekula
Attention
M43971872
MOLEM43971872EA 0 EUR InStock
MOLEM43971872
Vératraldéhyde
Vératraldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 281 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…43 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003363
Numéro CAS: 120-14-9
EINECS: 204-373-2
Merck Index: 12,10084
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité