Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,3,3-Tétrafluoro-1-propanol

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol, 1H,1H,3H-Tetrafluoro-1-propanol

M44123967
MOLEM44123967EA 0 EUR InStock
MOLEM44123967
2,2,3,3-Tétrafluoro-1-propanol
2,2,3,3-Tétrafluoro-1-propanol


Formule: C₃H₄F₄O
MW: 132,06 g/mol
Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.6647 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004676
Numéro CAS: 76-37-9
EINECS: 200-955-5
ONU: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09346
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité