Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromothiophène

Fournisseur: Molekula

M44128049
MOLEM44128049EA 0 EUR InStock
MOLEM44128049
2-Bromothiophène
2-Bromothiophène


Formule: C₄H₃BrS
Point d'ébullition: ∼149 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 52 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005417
Numéro CAS: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité