1-Oxyde de pyridine-3-ol
Fournisseur: Molekula
M44132528
MOLEM44132528EA 0 EUR InStock
MOLEM44132528
1-Oxyde de pyridine-3-ol
1-Oxyde de pyridine-3-ol
Formule: C₅H₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00006200
Numéro CAS: 6602-28-4
EINECS: 229-545-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité