Tris(diméthylamino)phosphine
Fournisseur: Molekula
M44821458
MOLEM44821458EA 0 EUR InStock
MOLEM44821458
Tris(diméthylamino)phosphine
Tris(diméthylamino)phosphine
Formule: C₆H₁₈N₃P
Point d'ébullition: 150 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0,8962 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008301
Numéro CAS: 1608-26-0
EINECS: 216-534-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité