2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
Fournisseur: Molekula
M45141459-5G
MOLEM45141459-5GEA 0 EUR InStock
MOLEM45141459-5G
2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂Cl₅N
Numéro MDL: MFCD03701543
Numéro CAS: 69045-83-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité