(R)-(-)-Acide hydratropique
Fournisseur: Molekula
Attention
M45322857
MOLEM45322857EA 0 EUR InStock
MOLEM45322857
(R)-(-)-Acide hydratropique
(R)-(-)-Acide hydratropique
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 257 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29…32 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063140
Numéro CAS: 7782-26-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité