DL-Thréonine
Fournisseur: Molekula
M45391267
MOLEM45391267EA 0 EUR InStock
MOLEM45391267
DL-Thréonine
DL-Thréonine
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063722
Numéro CAS: 80-68-2
EINECS: 201-300-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité