Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide oxalique dihydraté

Fournisseur: Molekula
Attention

M45396147
MOLEM45396147EA 0 EUR InStock
MOLEM45396147
Acide oxalique dihydraté
Acide oxalique dihydraté


Formule: HO₂CCO₂H·2H₂O
Point d'ébullition: 149…160 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101 °C
Densité: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149102
Numéro CAS: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
ATTEINDRE: 01-2119534576-33
Merck Index: 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité