2,6-Dihydroxynaphtalène
Fournisseur: Molekula
Attention
M45946669
MOLEM45946669EA 0 EUR InStock
MOLEM45946669
2,6-Dihydroxynaphtalène
2,6-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220 °C
Densité: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004082
Numéro CAS: 581-43-1
EINECS: 209-465-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité