(S)-(+)-Phényl-1-éthanediol-1,2
Fournisseur: Molekula
M46008201
MOLEM46008201EA 0 EUR InStock
MOLEM46008201
(S)-(+)-Phényl-1-éthanediol-1,2
(S)-(+)-Phényl-1-éthanediol-1,2
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67 °C
Numéro MDL: MFCD00066256
Numéro CAS: 25779-13-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité