Tiron
Fournisseur: Molekula
Attention
M46210814
MOLEM46210814EA 0 EUR InStock
MOLEM46210814
Tiron
Tiron
Formule: C₆H₄Na₂O₈S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149531
Numéro CAS: 149-45-1
EINECS: 205-741-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité