Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ω-Bromo-4-nitroacétophénone

Fournisseur: Molekula
Synonyms: α-Bromo-4-nitroacetophenone, 4-Nitrophenacyl bromide, Bromomethyl p-nitrophenyl ketone, 2-Bromo-4'-nitroacetophenone

M46220764
MOLEM46220764EA 0 EUR InStock
MOLEM46220764
ω-Bromo-4-nitroacétophénone
ω-Bromo-4-nitroacétophénone


Formule: C₈H₆BrNO₃
MW: 244,04 g/mol
Point de fusion: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007356
Numéro CAS: 99-81-0
EINECS: 202-789-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité