5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na)
Fournisseur: Molekula
M46642783
MOLEM46642783EA 0 EUR InStock
MOLEM46642783
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na)
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na)
Formule: C₈H₄BrClNNa₂O₄P
Numéro MDL: MFCD00036757
Numéro CAS: 102185-33-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité