Tanin
Fournisseur: Molekula
M46862937
MOLEM46862937EA 0 EUR InStock
MOLEM46862937
Tanin
Tanin
Formule: C₇₆H₅₂O₄₆
Point de fusion: 218…219 °C
Densité: >1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 199 °C
Numéro MDL: MFCD00066397
Numéro CAS: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité