Éthylmalonate de diéthyle
Fournisseur: Molekula
M46927464
MOLEM46927464EA 0 EUR InStock
MOLEM46927464
Éthylmalonate de diéthyle
Éthylmalonate de diéthyle
Formule: C₉H₁₆O₄
Numéro MDL: MFCD00009167
Numéro CAS: 133-13-1
EINECS: 205-093-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité