Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Iodoaniline

Fournisseur: Molekula
Attention

M47329389
MOLEM47329389EA 0 EUR InStock
MOLEM47329389
3-Iodoaniline
3-Iodoaniline


Formule: C₆H₆IN
MW: 219,02 g/mol
Point d'ébullition: 271 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 24…26 °C
Densité: 1,821 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007781
Numéro CAS: 626-01-7
EINECS: 210-922-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité