2,4,6-Collidine
Fournisseur: Molekula
Danger
M47445661
MOLEM47445661EA 0 EUR InStock
MOLEM47445661
2,4,6-Collidine
2,4,6-Collidine
Formule: C₈H₁₁N
Point d'ébullition: 171 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –43 °C
Densité: 0.9191 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006338
Numéro CAS: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
ONU: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 13,09789
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité