Chlorure de benzyltriéthylammonium
Fournisseur: Molekula
Attention
M47480297
MOLEM47480297EA 0 EUR InStock
MOLEM47480297
Chlorure de benzyltriéthylammonium
Chlorure de benzyltriéthylammonium
Formule: C₁₃H₂₂ClN
Point de fusion: 190…192 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011824
Numéro CAS: 56-37-1
EINECS: 200-270-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité