Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thiophène-2-carbaldéhyde

Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde

M47706578
MOLEM47706578EA 0 EUR InStock
MOLEM47706578
Thiophène-2-carbaldéhyde
Thiophène-2-carbaldéhyde


Formule: C₅H₄OS
MW: 112,15 g/mol
Point d'ébullition: 198 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ? 10 °C
Densité: 1,2264 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 78 °C
Numéro MDL: MFCD00005429
Numéro CAS: 98-03-3
EINECS: 202-629-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité